185922
Furan
≥99%
Sinônimo(s):
1,4-Epoxybuta-1,3-diene, Divinylene oxide, Oxacyclopentadiene, Oxole, Tetrole
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.35 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1672 mmHg ( 55 °C)
31.66 psi ( 55 °C)
493 mmHg ( 20 °C)
9.22 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
forma
liquid
contém
0.025 wt. % BHT as inhibitor
Lim. expl.
14.3 %
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
pb
32 °C/758 mmHg (lit.)
solubilidade
alcohols: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: insoluble
densidade
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccoc1
InChI
1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
chave InChI
YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Preparation of the starting material required for the synthesis of calix[6]pyrrole.
- To investigate the kinetics and mechanism of reactions of chlorine atoms with volatile organic compounds.
- Catalytic transformation of furan to aromatics and olefins.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-32.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-36 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.