Documentos Principais
766518
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethoxyamine hydrochloride
Sinônimo(s):
O-(2,2,2-Trifluoroethyl)hydroxylamine hydrochloride
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 556,00
R$ 556,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 556,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H5ClF3NO
Número CAS:
Peso molecular:
151.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 556,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
Nível de qualidade
pf
161-163 °C
grupo funcional
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NOCC(F)(F)F.Cl
InChI
1S/C2H4F3NO.ClH/c3-2(4,5)1-7-6;/h1,6H2;1H
chave InChI
MIQJCHKNVAHUGJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)