Documentos Principais
768987
Sigma-Aldrich
Ethylene
Messer® CANGas, 99.95%
Sinônimo(s):
Ethene
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
28.05
Beilstein:
1730731
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
densidade de vapor
0.97 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
35.04 atm ( 20 °C)
descrição
Filling mass: 15g
Filling volume: 12L
Ensaio
99.95%
Formulário
gas
temperatura de autoignição
842 °F
Lim. expl.
36 %
p.e.
−104 °C (lit.)
pf
−169 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
chave InChI
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ethylene is a colourless, flammable, and liquefied gas that has a slightly sweet odour and is lighter than air. It is an active component in ripening gas for fruits and plants. Ethylene is also a precursor for plastics, such as polyethylene, polyurethanes, polystyrene, and polyvinylchloride. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Produtos recomendados
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informações legais
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
produto relacionado
regulador
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-148.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-100 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. Hi there, I want to use this gas (ethylene) in UHV for adsorption. I would like to confirm that the bottle contains only (99.995%) ethylene, so I will not suffer from other admixtures. In general, is ethylene diluted in air or some other gases?
    1 answer
    1. Ethylene - 768987 is a 99.95% pure gas that is not diluted in anything.