Documentos Principais
769029
Sigma-Aldrich
Neon
Messer® CANGas, 99.999%
Sinônimo(s):
Neon gas
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ne
Número CAS:
Peso molecular:
20.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142006
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
densidade de vapor
0.7 (21 °C, vs air)
Nível de qualidade
descrição
Filling mass: 10g
Filling volume: 12L
Ensaio
99.999%
Formulário
gas
resistividade
6.97 μΩ-cm, 20°C
p.e.
−246 °C (lit.)
pf
-248.67 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ne]
InChI
1S/Ne
chave InChI
GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Neon is a colourless and odourless rare gas that is lighter than air. Applications include use as a filling gas for tubular neon lamps or buoyancy gas for stratospheric balloons. Neon is also a component of laser gas mixtures (helium-neon lasers, excimer lasers) and panning gas (filling gas for plasma display panels [PDP]). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Produtos recomendados
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informações legais
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
regulador
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Gas cylinder
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)