Documentos Principais
769096
Sigma-Aldrich
Air
synthetic, Messer® CANgas, 99.999%
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
densidade de vapor
1 (vs air)
Nível de qualidade
descrição
Filling mass: 15g
Filling volume: 12L
Ensaio
99.999%
Formulário
gas
qualidade
synthetic
p.e.
−189 °C (lit.)
Aplicação
This synthetic air is a colourless, odourless gas mixture of N2 and O2 with the same weight as air. Applications include gas chromatography with use as a zero gas or oxidizing gas for flame ionization detectors(FID). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Produtos recomendados
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informações legais
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
regulador
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Gas cylinder
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)