Documentos Principais
769010
Sigma-Aldrich
Krypton
Messer® CANGas, 99.99%
Sinônimo(s):
Krypton gas
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Kr
Número CAS:
Peso molecular:
83.80
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142003
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
Filling mass: 43g
Filling volume: 12L
Nível de qualidade
Ensaio
99.99%
Formulário
gas
cadeia de caracteres SMILES
[Kr]
InChI
1S/Kr
chave InChI
DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Krypton is a colourless and odourless rare gas that is heavier than air. Applications of krypton include laser technology, lighting, and use as an insulating gas (e.g. for windows). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Produtos recomendados
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informações legais
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
regulador
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Gas cylinder
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)