Documentos Principais
769126
Sigma-Aldrich
Methane
Messer® CANGas, 99.995%
Sinônimo(s):
Methane gas
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH4
Número CAS:
Peso molecular:
16.04
Beilstein:
1718732
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
0.55 (vs air)
Nível de qualidade
descrição
Filling mass: 8g
Filling volume: 12L
Ensaio
99.995%
Formulário
gas
temperatura de autoignição
998 °F
Lim. expl.
15 %
p.e.
−161 °C (lit.)
pf
−183 °C (lit.)
densidade
0.716 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C([H])([H])[H]
InChI
1S/CH4/h1H4
chave InChI
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Methane is a colourless, odourless, and flammable gas that is lighter than air. Methane is used as a fuel for power generation in gas turbines and steam boilers; household cooking and heating, and for vehicles (compressed natural gas, CNG). It is also a feedstock of choice for production of hydrogen, carbon monoxide, methanol, acetic acid, and myriad organic compounds. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Características e benefícios
Methane is used as a carbon source for the chemical vapor deposition (CVD) of carbide and diamond thin films.
Produtos recomendados
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informações legais
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
regulador
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-306.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-188 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Neil Robinson et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(24), 13689-13697 (2020-06-12)
Understanding the uptake and storage of gases by microporous materials is important for our future energy security. As such, we demonstrate here the application of two-dimensional NMR relaxation experiments for probing the admission and corresponding exchange dynamics of methane within