Documentos
768960
Sigma-Aldrich
Nitrous oxide
Messer® CANGas, 99%
Sinônimo(s):
Dinitrogen monoxide, Laughing gas
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
N2O
Número CAS:
Peso molecular:
44.01
Beilstein:
8137358
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
1.53 (15 °C, vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
51.7 mmHg ( 21 °C)
descrição
Filling mass: 21g
Ensaio
99%
forma
gas
pb
−88 °C (lit.)
pf
−91 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+]#N
InChI
1S/N2O/c1-2-3
chave InChI
GQPLMRYTRLFLPF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nitrous oxide is a gas that is colourless, odourless, and narcotic. It is also an oxidizing and liquefied gas that is heavier than air. Applications include use as the following: an oxidizing agent in atomic absorption spectrometry (AAS), oxidizer in rocket propellants, anesthetic in medical fields, propellant for whipped cream (food industries), and ultra-high purity for oxidizing and etching gas in semiconductor industries. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Produtos recomendados
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informações legais
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
regulador
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Ox. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1