227269
Benzyl isocyanate
99%
Sinônimo(s):
α-Isocyanatotoluene, (Isocyanatomethyl)benzene, 1-(Isocyanatomethyl)benzene, Phenylmethyl isocyanate
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.526 (lit.)
p.e.
101-104 °C/33 mmHg (lit.)
densidade
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isocyanate
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O=C=NCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
chave InChI
YDNLNVZZTACNJX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?