22790
2-Chloroacetamide
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Chloracetamide, alpha-Chloroacetamide
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.05 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
pf
116-118 °C (lit.)
118-120 °C
solubilidade
methanol: soluble 1 g/10 mL
absolute ethanol: 10 part(lit.)
water: soluble 10 parts(lit.)
diethyl ether: very slightly soluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)CCl
InChI
1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
chave InChI
VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
170 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?