301272
2-Bromoacetamide
98%
Sinônimo(s):
α-Bromoacetamide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
87-91 °C (lit.)
grupo funcional
amide
bromo
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)CBr
InChI
1S/C2H4BrNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
chave InChI
JUIKUQOUMZUFQT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?