Documentos Principais
11585
Sigma-Aldrich
4-Amino-nicotinic acid
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
138.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
solid
Impurezas
≤1.0% water
pf
307-312 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccncc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-2-8-3-4(5)6(9)10/h1-3H,(H2,7,8)(H,9,10)
chave InChI
IASBMUIXBJNMDW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Amino-nicotinic acid is a white to light yellow and faint beige to light beige and faint brown to light brown powder or crystals.
Aplicação
4-Aminonicotinic acid has been used in the preparation of 2-methyl-pyrido-oxazine.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)