358959
Sodium 1-propanesulfonate monohydrate
99%
Sinônimo(s):
1-Propanesulfonic acid sodium salt monohydrate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
pf
250 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble 10%, clear, colorless
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H8O3S.Na.H2O/c1-2-3-7(4,5)6;;/h2-3H2,1H3,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
QBQVXXQXZXDEHE-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)