Fortfahren mit
1.67525
Dip Tube (PE) for acids and bases in 25L canisters
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41122409
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. For the Diptubes do they come with TC Connections (T25 and T50)//
    1 answer
    1. The dip tubes are not equipped with TC connections (T25/T50). A manual withdrawal using the PVDF dip tube product 1675270001 would require you to have the dispense head and either the hand or the foot pump. These are products 1.67501.0001, 9.67114.0000, and 1.67502.0001. Please see the attachments for a clearer view of the connection, attached to the container, along with the instructions for use.
      The dip tube has an S56x4 outer thread and a G3/4 dust protection cap/stopper.
      The inner thread of the dip tube (NPT 1/4") is made for the thread connection to the dispenser head 1.67501.0001 (PVDF) / 1.67500.0001 (PE).