Fortfahren mit
902330
Threaded adapter (2") (stainless steel)
Synonym(e):
Adapter 2" vertical
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.020,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121815
€ 1.020,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Our threaded adapters fit in the G2 opening of our stainless steel barrels and drums for solvents. With its 2 different vertical connectors this adapter avoids the mismatch of gas and product side for solvents withdrawal with inert gas pressurizing. The threaded adapter is equipped with Rectus Type 21 male and female as well as with 1 blind plug that can be used with level sensors. (see 1.67710.0001 or 1.67730.0001)
with 2 vertical rapid-action connectors
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
90261990209058722
Schlauchadapter 1/4-28 male UNF, male Luer
58722
Schlauchadapter
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-