Merck
PHL89806
Taxol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Paclitaxel
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C47H51NO14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
853.91
Beilstein:
1420457
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
213 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
InChIKey
RCINICONZNJXQF-MZXODVADSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by Phytolab GmbH & Co. KG
Biochem./physiol. Wirkung
Paclitaxel ist ein wirksames antineoplastisches und antimitotisches Taxan, das an den N-Terminus von βTubulin bindet und Mikrotubuli stabilisiert, dadurch stopt der Zellzyklus in der G2/M-Phase. Der Mikrotubuli-Schaden induziert Apoptose durch einen JNK-abhängigen Weg, gefolgt von einem JNK-unabhängigen Weg, möglicherweise zusammenhängend mit der Aktivierung von Proteinkinase A (PKA) oder Raf-1-Kinase, resultierend in der Phosphorylierung von Bcl-2. Ein wichtiger Metabolit über CYP2CB ist 6α-Hydroxypaclitaxel (6α-OHP).
Vorsicht
Paclitaxel hydrolisiert in wässrigen Lösungen und unterliegt in Methanol einer Umesterung.
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Emanuele Roscioli et al.
Cell reports, 31(4), 107535-107535 (2020-04-30)
Kinetochores are multi-protein machines that form dynamic attachments to microtubules and control chromosome segregation. High fidelity is ensured because kinetochores can monitor attachment status and tension, using this information to activate checkpoints and error-correction mechanisms. To explore how kinetochores achieve
Mohamed Moustafa-Kamal et al.
Cell reports, 33(1), 108230-108230 (2020-10-08)
mTOR is a serine/threonine kinase and a master regulator of cell growth and proliferation. Raptor, a scaffolding protein that recruits substrates to mTOR complex 1 (mTORC1), is known to be phosphorylated during mitosis, but the significance of this phosphorylation remains