Merck
M1404
Sigma-Aldrich
Nocodazol
≥99% (TLC), powder
Synonym(e):
Methyl-N-(5-thenoyl-2-benzimidazolyl)carbamat, Methyl-[5-(2-thienylcarbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat, Oncodazol, R 17934, [5-(2-Thienylcarbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-carbaminsäuremethylester
Größe auswählen
2 MG
€ 45,00
10 MG
€ 123,00
50 MG
€ 568,00
€ 45,00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 MG
€ 45,00
10 MG
€ 123,00
50 MG
€ 568,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11N3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.32
Beilstein:
1085978
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
€ 45,00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (TLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
300 °C (dec.)
Löslichkeit
DMSO: soluble 10 mg/mL (may require heating)
H2O: insoluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3cccs3
InChI
1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
InChIKey
KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... TUBB(203068)
Allgemeine Beschreibung
Nocodazol (NZO) ist ein experimenteller Wirkstoff auf Benzimidazolbasis, der sowohl auf Proteinkinasen als auch auf Mikrotubuli abzielt. Es dient als Leitsubstanz bei der Suche nach neuen Hemmern für Colchicin-Bindungsstellen (Colchicine Binding Site Inhibitor, CBI). Dieser ko-kristallisierte Ligand[1] wirkt als Ligand mit hoher Affinität für die Krebs-assoziierten Kinasen ABl, c-KIT, BRAF und MEK und als schnell reversibler Inhibitor der Mikrotubuli-Polymerisation.[2]
Anwendung
Nocodazol wird verwendet, um die Depolymerisation der Mikrotubuli in B16-F1-Zellen des Mausmelanoms einzuleiten.[3] Es wurde auch zur Behandlung von A549-Zellen bei Mitosenarrest eingesetzt.[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Nocodazol ist ein antimitotisches Mittel, das Mikrotubuli stört, indem es an β−-Tubulin bindet und die Bildung einer der zwei Interketten-Disulfidbindungen verhindert, wodurch die Mikrotubulusdynamik gehemmt wird, was die Funktion der Teilungsspindel und die Fragmentierung des Golgi-Apparats stört. Nocodazol stoppt den Zellzyklus in der G2/M-Phase und verhindert auch die Phosphorylierung des T-Zellen-Antigenrezeptors und hemmt seine Aktivität. Nocodazol stimuliert die intrinsische GTPase-Aktivität von Tubulin, aktiviert den JNK/SAPK-Signalweg und leitet die Apoptose in verschiedenen normalen und Tumorzelllinien ein. Nocodazol verstärkt die Effizienz der CRISPR Homology Directed Repair (HDR) und erhöht die Cas9-vermittelten Editierungsfrequenzen.
Physikalische Form
Farbe: weiß bis leicht gelb und rosarot
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Muralidharan Mani et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1866(9), 1463-1474 (2019-06-15)
The perinuclear stacks of the Golgi apparatus maintained by dynamic microtubules are essential for cell migration. Activation of Akt (protein kinase B, PKB) negatively regulates glycogen synthase kinase 3β (GSK3β)-mediated tau phosphorylation, which enhances tau binding to microtubules and microtubule
Yuan He et al.
Journal of virology, 84(24), 12832-12840 (2010-09-24)
Many viruses interact with the host cell division cycle to favor their own growth. In this study, we examined the ability of influenza A virus to manipulate cell cycle progression. Our results show that influenza A virus A/WSN/33 (H1N1) replication
Microtubule dynamics alter the interphase nucleus
Gerlitz G, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 70, 1255-1268 (2013)
Yuxi Wang et al.
The FEBS journal, 283(1), 102-111 (2015-10-16)
Microtubules are dynamic assemblies of αβ-tubulin heterodimers and have been recognized as highly attractive targets for cancer chemotherapy. A broad range of agents bind to tubulin and interfere with microtubule assembly. Despite having a long history of characterization, colchicine binding
Yuanming Cheng et al.
Cell reports, 28(7), 1703-1716 (2019-08-15)
Stem cells balance cellular fates through asymmetric and symmetric divisions in order to self-renew or to generate downstream progenitors. Symmetric commitment divisions in stem cells are required for rapid regeneration during tissue damage and stress. The control of symmetric commitment remains
Artikel
Modulation of homology-directed repair (HDR) within the context of CRISPR-genome editing has led to the identification of small molecules that enhance CRISPR-mediated HDR efficiency in various cell types.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.