Fortfahren mit
J4580
Jasplakinolid
≥97% (HPLC), film (colorless), actin polymerization promoter
Synonym(e):
Jaspamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 719,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H45BrN4O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
709.67
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
film (colorless)
€ 719,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Jasplakinolid, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
film (colorless)
color
off-white to beige
solubility
DMSO: >2 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1C[C@@H](C)\C=C(C)\C[C@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N(C)[C@H](Cc2c(Br)[nH]c3ccccc23)C(=O)N[C@H](CC(=O)O1)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C36H45BrN4O6/c1-20-15-21(2)17-23(4)47-32(43)19-30(25-11-13-26(42)14-12-25)40-35(45)31(18-28-27-9-7-8-10-29(27)39-33(28)37)41(6)36(46)24(5)38-34(44)22(3)16-20/h7-15,21-24,30-31,39,42H,16-19H2,1-6H3,(H,38,44)(H,40,45)/b20-15+/t21-,22-,23-,24-,30+,31+/m0/s1
InChI key
GQWYWHOHRVVHAP-DHKPLNAMSA-N
Application
Jasplakinolid wurde verwendet, um seinen Einfluss auf die Ischiasnervenführung in vivo bei Hühnerembryos zu analysieren. Es wurde auch verwendet, um die Kontrollzellen für die Behandlung der Blockierung der Aktindynamik aufzutragen.
Biochem/physiol Actions
Jasplakinolid ist ein Aktin-spezifisches Reagens, das die Aktin-Polymerisation fördert und Aktin-Filamente stabilisiert.
Jasplakinolid ist ein Aktin-spezifisches Reagens, das die Aktin-Polymerisation fördert und Aktin-Filamente stabilisiert. In vitro induziert Jasplakinolid die Aktin-Polymerisation wirksam, indem es die Keimbildung des Aktin-Filaments stimuliert und mit Phalloidin um die Aktin-Bindung konkurriert (Kd = 15 nM). In vivo stört Jasplakinolid Aktin-Filamente und induziert die Polymerisation von monomerem Aktin zu amorphen Massen. Der genaue Mechanismus wurde noch nicht bestimmt. Jasplakinolid unterscheidet sich durch seine Zellpermeabilität von anderen Aktinstabilisatoren. Das Peptid weist eine fungizide, insektizide und antiproliferative Wirkung auf, und eignet sich zur Untersuchung von durch die Aktinpolymerisation und -depolymerisation vermittelte Zellprozesse wie Zellanhaftung, Fortbewegung, Endozytose und Vesikelsortierung sowie -freisetzung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0494SML0358L7035
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
film (colorless)
form
film
form
film
form
film
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >2 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 25 mg/mL
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jasplakinolid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)