Fortfahren mit
01885
Docetaxel
purum, ≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
Docetaxel anhydrous
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 198,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 644,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C43H53NO14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
807.88
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51101929
MDL number:
€ 198,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder or crystals
impurities
~6% water
mp
186-192 °C (dec.)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c6ccccc6
InChI
1S/C43H53NO14/c1-22-26(55-37(51)32(48)30(24-15-11-9-12-16-24)44-38(52)58-39(3,4)5)20-43(53)35(56-36(50)25-17-13-10-14-18-25)33-41(8,34(49)31(47)29(22)40(43,6)7)27(46)19-28-42(33,21-54-28)57-23(2)45/h9-18,26-28,30-33,35,46-48,53H,19-21H2,1-8H3,(H,44,52)/t26-,27-,28+,30-,31+,32+,33-,35-,41+,42-,43+/m0/s1
InChI key
ZDZOTLJHXYCWBA-VCVYQWHSSA-N
General description
Docetaxel is a cytotoxic, semisynthetic, second-generation taxane derived from the needles of the European yew tree [1], with a baccatin ring [2], and is an anthracycline antibiotic.[3] It is related to paclitaxel but structurally it differs from paclitaxel on the 3′ position of the side chain and 10′ position of the baccatin ring.[2]
Application
Docetaxel has been used:
  • to test its effect on lysosomal autophagic flux in gastric cancer cells[4]
  • in combination with stearidonic acid (SDA) to increase its efficacy and enhancing cell death in human prostate cancer cells[3]
  • as a microtubule-stabilizing agent in prostate and cervical cancer cells[5]
  • in combination with a γ-secretase inhibitor (GSI) in prostate cancer stem-like cells (PCSCs) to test its effect on the notch signaling pathway[6]
Biochem/physiol Actions
Docetaxel ist ein mit Paclitaxel verwandter anti-Krebs Wirkstoff und gehört zur Familie der Taxane. Es bindet und stabilisiert die β−Tubulin Untereinheit der Mikortubuli und verhindert dadurch die Depolymerisierung der mitotischen Spindel; daduch blockiert es den Zellzuklus und führt im Weiteren zur Apoptose.
Docetaxel (DOC) is an anti-microtubule agent [1], a standard anti-cancer drug used in first-line chemotherapy treatment in many types of cancer including prostate and breast cancer.[4] It elicits a stronger effect of inhibiting angiogenesis in both in vitro and in vivo by acting on vascular endothelial growth factor (VEGF) associated with tumor cells.[1] Being involved in many key cellular processes such as cell cycle, angiogenesis, and gene expression; docetaxel interacts with many signaling pathways, such as the epidermal growth factor receptor (EGFR) pathway, Ras pathway, etc.[1]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0001466PHR18831224551
USP
USP
1224551
Docetaxel
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
-
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
impurities
~6% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is docetaxel, product code 01885, suitable for injection into the mouse model?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only. It is not suitable for human or veterinary use. The material has not been tested for in vivo use. The end user would need to determine suitability. Solutions intended for use in animal models would require sterile filtration prior to administration.
      Helpful?
  4. Is Docetaxel, Product O1885, suitable for drug use?
    1 answer
    1. No, this product is for Research use only.