Fortfahren mit
D1515
Doxorubicin -hydrochlorid
98.0-102.0% (HPLC)
Synonym(e):
Adriamycin, Adriamycin® -hydrochlorid, DOX, Hydroxydaunorubicin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 363,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H29NO11 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
579.98
UNSPSC Code:
51281818
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-818-3
Beilstein/REAXYS Number:
4229251
MDL number:
€ 363,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
98.0-102.0% (HPLC)
form
powder
mp
216 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50.0-52.0 mg/mL, clear, orange to red
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22+,27-;/m0./s1
InChI key
MWWSFMDVAYGXBV-RUELKSSGSA-N
Gene Information
human ... TOP2A(7153)
General description
Doxorubicinhydrochlorid (DOX) ist ein Anthracyclin-Antibiotikum, das aus Streptomyces peucetius var. caesius isoliert wird. Der wasserlösliche Krebswirkstoff DOX ist ein Hydroxy-Derivat von Daunorubicin.
Doxorubicin führt außerdem zur Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS), die DNA, Proteine und Membranen weiter schädigen. Es wirkt zytotoxisch, antitumoral, krebsbekämpfend und antineoplastisch und findet Anwendung in der Krebsforschung, Metabolomik, Zellbiologie und biochemischen Forschung.
Application
Doxorubicinhydrochlorid wurde verwendet:
  • in Zellviabilitätsassays
  • im MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid)-Assay
  • als Wirkstoff bei der polymeren PLGA-basierten Mikropartikel-Wirkstoffverabreichung
  • zur Entwicklung doxorubicinresistenter HepG2-Zellen (HepG2-DR) und K562-Zellen (K562-DR)
Biochem/physiol Actions
Natürlich fluoreszierendes Anthracyclin-Antibiotikum, Krebstherapeutikum. Doxorubicin ist ein Substrat von MRP1, das zuerst aus einer DOX-resistenten Lungenkrebs-Zelllinie kloniert wurde. Seine Fluoreszenzeigenschaften wurden genutzt, um die Wirkstoff-Effluxpumpenaktivität zu messen und die wichtigen Fragen der intrazellulären Lokalisation verschiedener multiresistenter Proteine sowie der Rolle subzellulärer Organellen (Golgi und Lysosom) bei der Sequestrierung von Wirkstoffen und deren Implikationen bei arzneimittelresistenten Phenotypen zu lösen.
Substrat von MRP1; zur Messung der Aktivität von Arzneimittel-Effluxpumpen. Doxorubicinhydrochlorid (DOX) hemmt Topoisomerase II, indem es sich zwischen Basenpaaren einlagert und Strangbrüche verursacht, wodurch die Nukleinsäure- und Proteinsynthese gehemmt wird. Es trägt außerdem zur Bildung freier Radikale bei, die Membranlipide und DNA-Stränge zerstören.
Features and Benefits
  • Für verschiedene Forschungsanwendungen geeignetes hochwertiges Antibiotikum
  • Ideal für die Zellbiologie, Metabolomik und biochemische Forschung.
Preparation Note
Fest verschlossen. Trocken. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Unter Verschluss oder in einem zugänglichen Bereich aufbewahren
Löslich in Wasser und in isotonischer Kochsalzlösung, schwach löslich in Methanol. Praktisch unlöslich in Chloroform, Ether und anderen organischen Lösungsmitteln.
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Feuchtigkeitsempfindlich. Lichtempfindlich.
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
44583D2975000BP990
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
solid
form
-
form
solid
assay
98.0-102.0% (HPLC)
assay
98.0-102.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
solubility
water: 50.0-52.0 mg/mL, clear, orange to red
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, orange to red, DMSO: soluble, THF: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Doxorubicin -hydrochlorid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 12 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How to store after reconstitution and for how long is it stable?
    1 answer
    1. Aliquots are stable for up to 3 months at -20°C or for up to 6 months at -70°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
      Helpful?
  4. What is the difference between Doxorubicin hydrochloride Products D1515 and 44583?
    1 answer
    1. The D1515 and 44583 Doxorubicin HCl products are physically identical. Each has a minimum purity specification of 98%. However, the 44583 product option is tested for suitability in fluorescence applications while the D1515 is assigned basic tests for general research use.
      The following links taken from the peer reviewed papers may be of interest:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/d1515?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=d1515&type=citation_search
      https://www.sigmaaldrich.com/search/44583?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=44583&type=citation_search
      Helpful?
  5. Si può prolungare la stabilità del prodotto D1515 sciolto in soluzione acquosa e successivamente conservato a -20°C?
    1 answer
    1. Solution stability studies have not been performed on this product, however, the available literature suggests that solutions are most stable refrigerated. It is recommended to add 3 - 5% glucose or lactose as a stabilizer for long-term storage. Commercially available solutions were found to be stable for at least 1 month at -20°C and up to 1 year at 4°C.
      This product, in solution, will degrade in alkaline pH conditions or when exposed to light for extended periods.
      Helpful?
  6. Whta is the pka and logP of Doxorubicin hydrochloride ID D1515
    1 answer
    1. See the link below to DrugBank Online for these data:
      https://go.drugbank.com/salts/DBSALT000060
      Helpful?
  7. Is this product suitable for in vivo applications?
    1 answer
    1. This product has not been tested for in vitro or in vivo use. However, the listed Peer-Reviewed Papers suggest that customers have been successful in these applications. Note that the product is not tested for endotoxin and the solution would require filter sterilization prior to use.
      Please view the peer-reviewed papers here: https://www.sigmaaldrich.com/search/d1515?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=d1515&type=citation_search.
      Helpful?
  8. How can I store a solution of Product D1515, Doxorubicin hydrochloride?
    1 answer
    1. Aqueous solutions are unchanged after one month at 5 °C but unstable at higher temperatures or at either acid or alkaline pH.  Several studies cite that stability is related to pH, exposure to light and the medium used for storage. Doxorubicin hydrochloride is subject to light degradation at °C in the dark in 5% glucose, pH 4.7 (or 3.3% glucose + 0.3% sodium chloride, pH 4.4), solutions were stable (5% or less change) for at least 4 weeks.
      Helpful?
  9. What is the difference between Doxorubicin hydrochloride Products D1515 and D1317?
    1 answer
    1. Product No. D1317, Doxorubicin hydrochloride solution has been discontinued and is no longer available.  We now offer Product No. D1515 which is a powder.
      Helpful?
  10. What is the excitation and emission wavelength for Product D1515, Doxorubicin hydrochloride?
    1 answer
    1. Doxorubicin has excitation maximum at 470 nm and an emission maximum at 585 nm in ethanol.
      Helpful?
1–10 of 12 Questions  