Merck
Y0000719
Paclitaxel, halbsynthetisch, für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Paclitaxel
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C47H51NO14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
853.91
Beilstein:
1420457
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
paclitaxel
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
213 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
InChIKey
RCINICONZNJXQF-MZXODVADSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Paclitaxel semi-synthetic for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Paclitaxel ist ein wirksames antineoplastisches und antimitotisches Taxan, das an den N-Terminus von βTubulin bindet und Mikrotubuli stabilisiert, dadurch stopt der Zellzyklus in der G2/M-Phase. Der Mikrotubuli-Schaden induziert Apoptose durch einen JNK-abhängigen Weg, gefolgt von einem JNK-unabhängigen Weg, möglicherweise zusammenhängend mit der Aktivierung von Proteinkinase A (PKA) oder Raf-1-Kinase, resultierend in der Phosphorylierung von Bcl-2. Ein wichtiger Metabolit über CYP2CB ist 6α-Hydroxypaclitaxel (6α-OHP).
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Vorsicht
Paclitaxel hydrolisiert in wässrigen Lösungen und unterliegt in Methanol einer Umesterung.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
M Onrubia et al.
Current medicinal chemistry, 20(7), 880-891 (2012-12-06)
Taxol (paclitaxel) and its derivatives are microtubule-stabilizing drugs widely used in the treatment of several types of cancer, including mammary, prostate, ovarian and non-small-cell lung carcinoma, as well as AIDS-associated Kaposi's sarcoma and other types of tumor. Taxanes stabilize microtubules
Denise A Yardley
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 170(3), 365-372 (2013-06-19)
Taxanes are a key chemotherapy component for several malignancies, including metastatic breast cancer (MBC), ovarian cancer, and advanced non-small cell lung cancer (NSCLC). Despite the clinical benefit achieved with solvent-based (sb) taxanes, these agents can be associated with significant and
Yoo-Joung Ko et al.
The Lancet. Oncology, 14(8), 769-776 (2013-05-28)
No standard treatment exists for patients with platinum-refractory urothelial cancer. Taxanes and vinflunine are commonly used, but response is less than 20% with no survival benefit. In this phase 2 study, we assessed efficacy and tolerability of nanoparticle albumin-bound (nab)
Stěpán Koudelka et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 163(3), 322-334 (2012-09-20)
Over the past three decades, taxanes represent one of the most important new classes of drugs approved in oncology. Paclitaxel (PTX), the prototype of this class, is an anti-cancer drug approved for the treatment of breast and ovarian cancer. However
Taroh Satoh et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 32(19), 2039-2049 (2014-05-29)
In Asian countries, paclitaxel once per week is used as second-line treatment in advanced gastric cancer, including human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) -positive tumors. The role of anti-HER2 agents, including lapatinib, in this setting and population is unclear.