Wichtige Dokumente
22040-U
Swagelok® Mutter, Ferrulen-Set vorn und hinten
Swagelok® 200-S, stainless steel, 1/8 in. Swagelok
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Swagelok® 200-S
Fitting
1/8 in. Swagelok
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)