Fortfahren mit
22004
Swagelok® Verbinder
SWAGELOK® 400-6, brass, 1/4 in.
Synonym(e):
Swagelok® 400-6,MESSING VERBINDER 1/4” PK2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
brass
packaging
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-6
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
1/4 in.
General description
Nuts und Ferrules enthalten
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic.
Application
Brass Swagelok® union maybe used in determination of n-butylated trialkyllead compounds by gas chromatography with microwave plasma emission detection.
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
220412268622013
description
SWAGELOK® 400-6, brass, 1/4 in.
description
SWAGELOK® 200-6, stainless steel, 1/8 in., for connecting 1/8 to 1/8 in.
description
SWAGELOK® 400-4, brass, 1/4 in. SWAGELOK
description
SWAGELOK® 204-1, brass, 1/8 in. SWAGELOK
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-6
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 200-6
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-4
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 204-1
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 20 ea
material
brass
material
stainless steel
material
brass
material
brass
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
1/4 in.
fitting
1/8 in.
fitting
1/4 in. SWAGELOK
fitting
1/8 in. SWAGELOK
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Swagelok® Verbinder
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)