Merck
22066
Swagelok® Verschraubung, NPT-Außengewinde
brass, 1/8 in. Swagelok, 1/4 in. male NPT, 200-1-4
Synonym(e):
Swagelok® 200-1-4,BRASS CONNECTOR 1/8TX1/4P PK2
About This Item
UNSPSC-Code:
41115717
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
brass
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
200-1-4
Fitting
1/4 in. male NPT
1/8 in. Swagelok
Allgemeine Beschreibung
Nuts und Ferrules enthalten
Rechtliche Hinweise
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)