Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
brass
packaging
pkg of 20 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 204-1
fitting
1/8 in. SWAGELOK
General description
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic. The general swage tubing coupler has four parts namely the body, into which the tube is placed, two ferrules that is front ferrule and back ferrule and lastly a packing nut. Glass chromatographic column require brass back ferrule, PTFE front ferrule and brass nuts for adequate sealing.
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| fitting 1/8 in. SWAGELOK | fitting 1/8 in. SWAGELOK | fitting 1/4 in. SWAGELOK | fitting 1/16 in. SWAGELOK |
| packaging pkg of 20 ea | packaging pkg of 5 ea | packaging pkg of 5 ea | packaging pkg of 2 ea |
| material brass | material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel |
| manufacturer/tradename SWAGELOK® 204-1 | manufacturer/tradename SWAGELOK® 204-1 | manufacturer/tradename SWAGELOK® 404-1 | manufacturer/tradename SWAGELOK® 104-1 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Swagelok® hintere Ferrule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?