Wichtige Dokumente
22668-U
Swagelok® Fittings-Kit
Synonym(e):
TM=["Swagelok"] Connection Set
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
Empfohlene Produkte
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Sie sparen über 30% gegenüber dem Einzelkauf
Das Kit enthält ein nützliches Sortiment an 1/8 in. und 1/4 in. Messingfittings, verpackt in einer unterteilten, durchsichtigen Box. Sie haben alle notwendigen Teile dann parat, wenn Sie sie brauchen und sparen dabei noch Geld.
Anwendung
Swagelok® fittings may be used in constructing a device mainly medium delivery system for steady-state growth of Methanococcus maripaludis in chemostats. It may also be used in gas delivery chambers to prevent leaks of NH3.
Rechtliche Hinweise
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Andrew K Haydock et al.
FEMS microbiology letters, 238(1), 85-91 (2004-09-01)
To study global regulation in the methanogenic archaeon Methanococcus maripaludis, we devised a system for steady-state growth in chemostats. New Brunswick Bioflo 110 bioreactors were equipped with controlled delivery of hydrogen, nitrogen, carbon dioxide, hydrogen sulfide, and anaerobic medium. We
Acute and prolonged effects of ammonia on hematological variables, stress responses, performance, and behavior of nursery pigs.
Von Borell, E., et al.
Journal of Swine Health and Production, 15, 137-137 (2007)