Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32035302
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
stainless steel
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 200-3
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
1/8 in. SWAGELOK
General description
Mit Nuts und Ferrules.
Application
Two Swagelok® tees connected in series maybe used in the nanoliter injection system used for microliter column chromatography, the branch of the first tee could be connected to a restricted capillary followed by high-pressure shut-off valve (“SPLIT”), whereas the branch of the second tee could be connected with wide-bore stainless steel tubing directly to a shut-off valve (“PURGE”).
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description SWAGELOK® 200-3, stainless steel, 1/8 in. SWAGELOK | description SWAGELOK® 400-3, stainless steel, 1/4 in. SWAGELOK | description SWAGELOK® 202-1, stainless steel, 1/8 in. SWAGELOK |
| fitting 1/8 in. SWAGELOK | fitting 1/4 in. SWAGELOK | fitting 1/8 in. SWAGELOK |
| material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel |
| manufacturer/tradename SWAGELOK® 200-3 | manufacturer/tradename SWAGELOK® 400-3 | manufacturer/tradename SWAGELOK® 202-1 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 5 ea |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Swagelok® T-Stück
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?