Merck
20526-U
Supelco
Edelstahlrohr in Premiumqualität 304
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Synonym(e):
EDELSTAHL-TUBING 1/8″ADX2,1MMID 50FUß LÄNGE
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
premium grade stainless steel (304)
Schlauch L × AD × ID
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Allgemeine Beschreibung
Röhren der Qualität 304, speziell gereinigt, um Reaktionsträgheit zu gewährleisten. Für empfindliche GC-MS-Anwendungen.
Typ 304 Edelstahl ist mit einem hochschützenden Film aus Chromoxyhydroxid überzogen. Salzsäurelösung greift 304SS sofort an. Daher ist es empfehlenswert, Inhibitoren wie heterozyklische Verbindungen hinzuzufügen, um die Korrosionsgeschwindigkeit zu verringern.[1] 304SS-Materialien eignen sich als Rohre und Drahte, da sie Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit aufweisen.[2]
Anwendung
304SS-Rohre können verwendet werden, um selbstgemachte Schwingdrosseln für den Gaschromatographie-Ofen herzustellen, um die Wirkung der thermischen Volumenausweitung von Lösungsmitteln unter überhitzten Bedingungen zu bestimmen.[3]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of Annulated Pyridines by Intramolecular Inverse-Electron-Demand Hetero-Diels-Alder Reaction under Superheated Continuous Flow Conditions.
Martin, Rainer E., et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2012, 47-52 (2012)
Rhodanine azosulpha drugs as corrosion inhibitors for corrosion of 304 stainless steel in hydrochloric acid solution.
Abdallah, M.
Corrosion Science, 44, 717-728 (2002)
Joseph R. Davis
Stainless Steels, 117-117 (1994)