Merck
20619
Supelco
Molekularsieb-5A-Feuchtigkeitsfalle
volume 200 cc, 1/8 in. fitting
Synonym(e):
TROCKENROHR 1/8”
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Volumen
200 cc
Fitting
1/8 in. fitting
Allgemeine Beschreibung
Das Molekularsieb 5A entfernt gezielt Feuchtigkeit und schwere Kohlenwasserstoffe aus Druckluft, elektrolytisch erzeugtem Wasserstoff, betriebsinternem Stickstoff oder anderen Gasen mit hohem Feuchtigkeits- oder Kohlenwasserstoffgehalt.
Abmessungen:
  • 200-cc-Falle: 261/4" (67 cm) lang × 1" (2,5 cm) Durchmesser
  • 750-cc-Falle: 18" (45,7 cm) lang × 23/8" (6 cm) Durchmesser
  • S-Falle: 71/2" (19 cm) lang x 59/16" (14,1 cm) breit x 1/2" (13 mm) Durchmesser [Gesamtbettlänge: 193/4" (50,2 cm); die erweiterte Bettlänge sorgt für einen lang anhaltenden Kontakt zwischen Gas und Adsorptionsmittel und ermöglicht bessere Arbeitskapazität]
Die Feuchtigkeitsfalle bzw. das Trockenrohr eignet sich zur Erhaltung eines wasserfreien Bereichs innerhalb des Geräts. Es gibt zwei Arten von Trockenrohren. Üblicherweise wird zur Vorbereitung ein kleiner, loser Stopfen aus Glas- oder Baumwolle in die Verengung am Ende des Rohrs platziert. Anschließend wird ein Trocknungsmittel auf den Stopfen gegossen.[1] Das Molekularsieb 5A hat eine Affinität zu Wasser und verdrängt mühelos andere Gaseinschlüsse.[2]
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Measurement of atmospheric nitrous oxide using a molecular sieve 5A trap and gas chromatography.
LaHue, Miles D., Herman D. Axelrod, and James P. Lodge Jr.
Analytical Chemistry, 43, 1113-1115 (1971)
Donald Pavia
A Small Scale Approach to Organic Laboratory Techniques, 617-617 (2010)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the pressure ratings for the 20619 Molecular Sieve 5A Moisture Trap? Can I use for pressurized flammable gas (i.e. propane, max 50psig)? Thank you very much,
    1 answer
    1. The maximum inlet pressure for the Molecular Sieve 5A Moisture Trap is 250 psig, thus it is suitable for use with propane gas at 50 psig.
      Helpful?
  2. What is the recommended method for regeneration? Can the entire tube be placed in the oven, or should the desiccant be removed and regenerated separately?
    1 answer
    1. When the material in the Molecular Sieve 5A trap (20619) becomes "spent" or used up, it cannot be regenerated. In such a case, the customer would need to purchase Mol Sieve 5A refills (code 20298) and replace the old material in the trap.