Wichtige Dokumente
20618
Molekularsieb-5A-Feuchtigkeitsfalle
volume 200 cc, 1/4 in. fitting
Synonym(e):
TROCKENROHR 1/4”
About This Item
Empfohlene Produkte
Volumen
200 cc
Fitting
1/4 in. fitting
Allgemeine Beschreibung
Abmessungen:
- 200-cc-Falle: 261/4" (67 cm) lang × 1" (2,5 cm) Durchmesser
- 750-cc-Falle: 18" (45,7 cm) lang × 23/8" (6 cm) Durchmesser
- S-Falle: 71/2" (19 cm) lang x 59/16" (14,1 cm) breit x 1/2" (13 mm) Durchmesser [Gesamtbettlänge: 193/4" (50,2 cm); die erweiterte Bettlänge sorgt für einen lang anhaltenden Kontakt zwischen Gas und Adsorptionsmittel und ermöglicht bessere Arbeitskapazität]
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)