Merck
503118
Supelco
Molekularsieb-5A-Feuchtigkeitsfalle
S-trap, 1/8 in. fitting
Synonym(e):
S-FALLE, MOLEKULARSIEB 5A, 1/8” FITTINGS
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
eCl@ss:
32110204
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Fitting
1/8 in. fitting
Allgemeine Beschreibung
Das Molekularsieb 5A entfernt gezielt Feuchtigkeit und schwere Kohlenwasserstoffe aus Druckluft, elektrolytisch erzeugtem Wasserstoff, betriebsinternem Stickstoff oder anderen Gasen mit hohem Feuchtigkeits- oder Kohlenwasserstoffgehalt.
Abmessungen:
  • 200-cc-Falle: 261/4" (67 cm) lang × 1" (2,5 cm) Durchmesser
  • 750-cc-Falle: 18" (45,7 cm) lang × 23/8" (6 cm) Durchmesser
  • S-Falle: 71/2" (19 cm) lang x 59/16" (14,1 cm) breit x 1/2" (13 mm) Durchmesser [Gesamtbettlänge: 193/4" (50,2 cm); die erweiterte Bettlänge sorgt für einen lang anhaltenden Kontakt zwischen Gas und Adsorptionsmittel und ermöglicht bessere Arbeitskapazität]
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)