Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pkg of ~475 cc
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
General description
475 mL des Molekularsieb-13X/4A-Adsorbens zum Nachfüllen von Economy-Wasserdampf-Fallen.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description pkg of ~475 cc | description volume ~460 cc | description volume 400 cc, 1/4 in. fitting | description volume 400 cc, 1/8 in. fitting |
| packaging pkg of ~475 cc | packaging - | packaging - | packaging - |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?