Fortfahren mit
23921
OMI® Röhrchenhalter
for use with OMI-2 purifier tubes
Synonym(e):
OMI®-2-HALTERUNG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
application(s)
PFAS testing
compatibility
for use with OMI-2 purifier tubes
General description
Bei der Erstbestellung muß sowohl die OMI-Halterung und das Reinigerrohr bestellt werden. Die Halterung ist wiederverwendbar.
OMI® Tube Holder holds the OMI® purifier tube which simultaneously removes oxygen, water vapor, CO, CO2, most sulfur compounds, most halogen compounds, alcohols, phenols to less than 10ppb. It also purifies helium, hydrogen, nitrogen, argon and methane. Color change indicates purifier exhaustion. Glass body does not diffuse air or off-gas. Furthermore, it is ideal for Hall, ECD and GC/MS detection systems. OMI®-4 purifier protects multiple instruments (three times the capacity of OMI®-2 tubes).
Other Notes
Specifications:
  • The OMI-2 tube holder is 10 in. (25.4 cm) long with a diameter of 1.5 in. (3.8 cm) and 1/8 in. fittings.
  • The OMI-4 tube holder is 16 in. (40.6 cm) long with a diameter of 1.5 in. (3.8 cm) and 1/8 in. fittings.
Legal Information
OMI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
239262390623909
description
for use with OMI-2 purifier tubes
description
for use with OMI-4 purifier tubes
description
OMI-2 Purifier Tube
description
OMI-4 Purifier Tube
compatibility
for use with OMI-2 purifier tubes
compatibility
for use with OMI-4 purifier tubes
compatibility
-
compatibility
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
application(s)
PFAS testing
application(s)
-
application(s)
PFAS testing
application(s)
-
EPAOTM50
-
EPAOTM50
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under OMI® Röhrchenhalter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)