Merck
503088
Supelco
Supelpure-O Sauerstoff-/Feuchtigkeitsfalle
volume 750 cc, 1/4 in. fitting
Synonym(e):
SUPELPURE-O, 750CC, 1/4IN FITTINGS
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Volumen
750 cc
Fitting
1/4 in. fitting
Allgemeine Beschreibung
Die Supelpure-O-Falle verringert den Sauerstoff auf weniger als 0,5 ppm, wenn der Gehalt im zugeführten Gas 10 ppm nicht übersteigt. Sie kann Sauerstoffverunreinigungen von 10 ppm aus mindestens drei 8,5 m3 Gasflaschen entfernen.
Der Reiniger enthält ein Molekularsieb das mit einem sauerstoffaufnehmenden Katalysator beschichtet ist. Die Falle kann auch größere Mengen an Feuchtigkeit abfangen (bis zu 1,5 g für die 120 ml-Falle und 10,2 g für die 750 ml Version).
Anwendung
Supelpure-O Oxygen/Moisture Trap along with Molecular Sieve 5A Moisture Trap was used as the two cascade columns required for the purification of ethylene, in an experimental study based on using micrometer-sized aggregates of polystyrene nanoparticles as fragmentable support for Ziegler-Natta catalysts.[1]
Rechtliche Hinweise
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organic nanoparticles as fragmentable support for Ziegler-Natta catalysts.
Nietzel S
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 53 (1), 15-22 (2015)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is it possible to regenerate a spent trap through heat treatment of other method?
    1 answer
    1. No regeneration method is available for this product.
      Helpful?
  2. What is the pressure rating of the Supelpure _ O oxuygen/moisture trap, and what is the H2O/O2 capacities? Can it be used with H2?
    1 answer
    1. The maximum pressure recommended for this product is 250 psi (17.2 bar). The removal capacities are 10.2 grams of water and 2.4 grams of oxygen. This trap is suitable for use with hydrogen.
      Helpful?
  3. Does the "CC" designation relate to the volume of gas that the purifier can scrub at a time, or does it indicate the longevity of the purifier? Additionally, does it affect the flow rate? What pressure should a nitrogen regulator be set to in order to use this product?
    1 answer
    1. The "cc" designation refers to the volume of adsorbent material in each of the two products, Supelpure-O 120CC and Supelpure-O 750cc. The lifetime of the Supelpure-O, and/or any gas purification trap, relies on the contaminants and their concentration level in the incoming gas, as well as the flow rate. Bulletin 918 on gas purification includes a table of the maximum flow rate and pressure of various gas purification products, some of which are no longer available.
      The pressure setting on the incoming carrier gas tank depends on the type of analysis being performed, whether packed or capillary, isothermal or temperature programmed method, etc. For GC applications, a pressure at least 20psi higher than that achieved during the analysis is recommended, preferably 40-50psi higher. In GCs that do not maintain constant pressure, as the temperature increases, resistance and back pressure rise, causing the flow rate to drop.