Merck
23988
Supelco
Kostengünstige Feuchtigkeitsfalle
volume 400 cc, 1/4 in. fitting
Synonym(e):
ECONOMY TROCKENROHR, 400ML, 1/4” FITTINGS
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Volumen
400 cc
Fitting
1/4 in. fitting
Allgemeine Beschreibung
Die transparenten Polycarbonatröhrchen enthalten eine Mischung aus Molekularsieb 13X und Molekularsieb 4A mit Anzeigefunktion. Da Raumluft durch das Polycarbonatröhrchen eindringen kann, sollte diese Falle nicht mit Trägergasströmen verwendet werden. Sie ist für die pneumatische Steuerung von Geräten wie Autosamplern und Ventilen vorgesehen.
Die Anzeige 4A verfärbt sich bei 20 % relativer Luftfeuchtigkeit von blau in hellbraun.
Hinweis: Nicht zur Verwendung mit Trägergasströmen geeignet.
Abmessungen:
  • 400-cc-Fallen: Durchmesser 171/2“ (44,4 cm) lang × 2“ (51 mm)
Anwendung
Moisture trap may be used to remove all the solvent present, during the extraction of lipids from biological substances.
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
IMPROVED APPARATUS FOR THE EXTRACTION OF LIPIDS FROM LIQUIDS AND SOLIDS, WITH FURTHER APPLICATIONS TO THE FRACTIONATION OF FECAL FAT.
Kaye IA
The Journal of Biological Chemistry, 138 (2), 643-649 (1941)