Fortfahren mit
23906
OMI® Aufreinigungsröhrchen
OMI-2 Purifier Tube
Synonym(e):
OMI®-2 INDIKATORRÖHRCHEN
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
application(s)
PFAS testing
General description
OMI ist ein polierender Aufreiniger, der viele Verunreinigungen entfernt, die von anderen nachgeschalteten Aufreinigern nicht erfasst werden. Der Aufreiniger entfernt gleichzeitig und irreversibel Feuchtigkeit, Sauerstoff, Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid, die meisten Schwefelverbindungen, die meisten Halogenverbindungen, Alkohole und Phenole auf weniger als 10 ppb. Es wird empfohlen, einen OMI-Aufreiniger in Trägergasströme direkt nach jedem GC zu installieren. Er besteht aus zwei Komponenten:
  • Einem wiederverwendbaren Röhrchenhalter, der im Gaszufuhrsystem installiert wird. Die Konstruktion aus Polycarbonat sorgt für gute Durchsichtigkeit und Bruchfestigkeit.
  • Ein Aufreinigerröhrchen mit kunstharzbasiertem Indikator (wechselt die Farbe von Schwarz zu Braun, wenn an nur 1 ppm Feuchtigkeit oder Sauerstoff ausgesetzt). Das Glas sorgt für optimale Durchsichtigkeit und verhindert, dass im Raum vorhandene Verunreinigungen in den Gasstrom eindringen können.
Die verbrauchten Aufreinigerröhrchen lassen sich leicht auswechseln. Dazu muss lediglich die Endbaugruppe vom Röhrchenhalter abgeschraubt und ein neues Aufreinigerröhrchen eingesetzt werden. Durch die Konstruktion wird verhindert, dass bei der Installation Raumluft in das neue Röhrchen eindringen kann (die an beiden Enden angebrachten Schutzfolien werden erst durchstochen, wenn die Endbaugruppe nach Einsetzen des Röhrchens wieder auf den Röhrchenhalter geschraubt wird).
Hinweis: Für diesen Artikel ist ein wiederverwendbarer Röhrchenhalter erforderlich (muss separat bestellt werden).
OMI® Aufreinigungsröhrchen entfernen gleichzeitig Sauerstoff, Wasserdampf, CO, CO2, die meisten Schwefelverbindungen, die meisten Halogenverbindungen, Alkohole und Phenole auf weniger als 10 ppb. Sie reinigen auch Helium, Wasserstoff, Stickstoff, Argon und Methan. Farbliche Veränderungen zeigen, wann der Reiniger ausgeschöpft ist. Der Glaskörper verhindert ein Ausströmen von Luft oder Abgas. Darüber hinaus eignen sie sich ideal für Hall-, ECD- und GC/MS-Detektionssysteme.
Application
The OMI® Purifier Tube (Oxygen & Moisture Indicating) has several specific applications, particularly in the field of gas chromatography and analytical laboratories. Color changing from black to yellow when resin is spent
  • The OMI Purifier Tube is used to purify carrier gases such as helium, hydrogen, nitrogen, argon, and methane. It removes contaminants like oxygen, water vapor, carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur compounds, halogen compounds, alcohols, and phenols to less than 10 ppb.
  • It is recommended to install the OMI Purifier Tube just upstream of every GC system. This ensures that the carrier gas entering the GC is free from contaminants, which is crucial for accurate and reliable analytical results.
Other Notes
Erstmalige Benutzer müssen ein Aufreinigungsröhrchen und einen wiederverwendbaren Halter (Art.-Nr. 23921) bestellen.
Legal Information
OMI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2392123926Z516503
application(s)
PFAS testing
application(s)
PFAS testing
application(s)
-
application(s)
-
EPAOTM50
EPAOTM50
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under OMI® Aufreinigungsröhrchen
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react. 2
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7664-41-7 + 7782-89-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. I need to dispose of an unused tube of this material. Please tell me the length and diameter of the tube. I need this for haz waste packaging purposes.
    1 answer
    1. The dimensions are: length 6"(15.2 cm ) x outside diameter (5/8"(1.6cm).
      Helpful?
  2. We want this cartridge to remove oxygen from nitrous oxide gas (N2O). Is this purifier tube compatible with N2O, and will it not also try to remove it?
    1 answer
    1. This product is not suitable for the application of removing oxygen from nitrous oxide gas. The reactive polymeric sorbent in this purifier tube irreversibly reacts with nearly all oxygenated species, including nitrous oxide.
      Helpful?
  3. How much purifier material is in the tube by mass and volume?
    1 answer
    1. The amount of resin in the tube is five grams. The packing is not measured by volume, though the tube itself is a 15 cc tube.
      Helpful?
  4. Could you confirm if product number 23906 OMI® Purifier Tube should have a product number or SKU on the packaging? If not, how to ensure that it is the correct product?
    1 answer
    1. The product number 23906 OMI® Purifier Tube does not have a product number on the aluminum foil bag due to the use of multiple products with this type of bag. To ensure that the correct product is received, customers are advised to open the aluminum bag to find the glass tube labeled OMI-2 23906. This is done to prevent damage during shipment and to avoid any reactions due to exposure to oxygen.
      Helpful?
  5. How to determine when the OMI® Purifier Tube -23906 is spent and needs to be changed? Also, what are the connections of the OMI® Purifier Tube -23906?
    1 answer
    1. The rapid color change will indicate potential problems in the purification system. If the change is relatively rapid, the bulk purifier is spent, the carrier gas is contaminated, or there is a leak in the system somewhere upstream.
      2. The OMI® Purifier Tube can be connected to 1/8" tubing. For 1/4" tubing, use 1/4" to 1/8" Swagelock® reducer (brass - Cat. No 2-1516, or stainless steel - Cat. No 2-1517).
      Helpful?
  6. Hi, I was wondering if there is a maximum flow rate and pressure rating for the OMI® Purifier Tube filters/holders?
    1 answer
    1. The operational line pressure must not exceed 150 psi. Flow should not exceed 300 mL/min for OMI-2.