Merck
Z642843
Greiner LeucoSep-Röhrchen
tube capacity 50 mL, sterile
Synonym(e):
Greiner-Röhrchen, LeucoSep-Röhrchen
Größe auswählen
300 EA
€ 1.640,00
€ 1.640,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
300 EA
€ 1.640,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121700
NACRES:
NB.22
€ 1.640,00
Check Cart for Availability
Materialien
blue cap
conical bottom tube
conical bottom
polypropylene
polypropylene tube
screw top cap
transparent tube
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduations
external thread
Verpackung
bag of 25
case of 300
Hersteller/Markenname
Greiner 227290
Kappendurchm.
34.9 mm
Durchmesser
30 mm
Röhrchenkapazität
50 mL
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
LeucoSep Röhrchen wurden entwickelt für die optimale Trennung von Lymphozyten und peripheren, mononuklearen Zellen aus menschlichem Vollblut und Knochenmark mittels Dichte-Gradienten-Zentrifugation. Wichtigstes Merkmal dieser Röhrchen ist die transparente, poröse, biologisch inerte Barriere aus hochwertigem Polyethylen. Diese Barriere verhindert ein Vermischen des Probenmaterials mit dem Trennmedium, wodurch ein diskontinuierlicher Gradient aufrecht erhalten wird und die Separationen verbessert werden.
Sterile Röhrchen bieten bessere Ausbeute und Rückgewinnung, Anreicherungen mit höherer Reinheit und den Vorteil einer rascheren Vorbereitung des Verfahrens. Die Polypropylen-Röhrchen haben einen konischen Boden und eine aufgedruckte blaue Skala. HDPE-Schraubkappe im Lieferumfang enthalten. Für die einmalige Verwendung.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)