Merck
C-44010
Sigma-Aldrich
Lymphozyten-Separationsmedium 1077
500 ml
Synonym(e):
Lymphozytenmedium, Trennmedium für Lymphozyten
Größe auswählen
500 ML
€ 122,00
€ 122,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
€ 122,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.71
€ 122,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
aqueous solution
Verpackung
pkg of 500 ml
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Lymphozyten-Separationsmedium 1077
Anwendung
Lymphozyten-Separationsmedium 1077 ist für die Abtrennung des Anteils vitaler mononukleärer Zellen aus Vollblut, Buffy-Coat, Knochenmark und einigen anderen Ausgangsmaterialien, z. B. Aufbereitungen von Rohzellen, mittels Dichtegradientenzentrifugation vorgesehen. Lymphozyten-Separationsmedium hat bei 20 °C eine Dichte von 1,077 g/ml. Es ist steril und gebrauchsfertig und basiert auf Ficoll 400 und Natriumdiatrizoat, was optimale physiologische Parameter und eine geringe Zytotoxizität gewährleistet.
Qualität
Alle Chargen PromoCell Lymphozyten-Separationsmedium 1077 werden umfassenden Qualitätskontrolltests unterzogen. Jede Charge wird routinemäßig auf ihre Funktion und auf physische Parameter wie Osmolalität und pH-Wert getestet. Genehmigte Inhouse-Chargen dienen als Referenz. Außerdem werden alle Chargen auf die Abwesenheit mikrobieller Verunreinigungen (Pilze, Bakterien) getestet.
Lagerung und Haltbarkeit
Lymphozyten-Separationsmedium 1077 ist lichtempfindlich! Das Medium unmittelbar nach dem Eingang bei Raumtemperatur dunkel lagern. Nicht einfrieren. Bei sachgemäßer Lagerung ist das Produkt bis zu dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum stabil.
Subkultur-Routine
Weitere Informationen finden Sie hier.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fengyu Ming et al.
BioMed research international, 2020, 4658109-4658109 (2020-10-09)
Parkinson's disease (PD) is the second most common neurodegenerative disease in middle-aged and elderly people. However, the etiology and pathogenesis of PD are still unclear and there is a lack of reliable biomarkers for early molecular diagnosis. Parkin (encoded by
Artikel
Umbilical cord blood and adult peripheral blood mononuclear cells with optimized maintenance medium for short-term cultivation.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What's the procedure of lymphocytes separation with this media and the quantity used .
    1 answer
    1. This is a product of PromoCell. Please see the instructions for use provided by the manufacturer:
      1. Fill Lymphocyte Separation Medium 1077 in a tube. Use 3 ml for a 15 ml tube and 20 ml for a 50 ml tube.
      2. Hold the tube at a 45° angle and carefully load the cell suspension to be separated on top of the separation medium.
      Note: Perform this step slowly but constantly. Take care that the two phases do not mix and a sharp border is present.
      For best results, use an electrical pipet aid with EX-function allowing the slow and constant efflux of the cell suspension from the pipet.
      3. Centrifuge the tube at 440 x g for 40 minutes at room temperature without brake.
      4. Carefully aspirate most of the supernatant without disturbing the layer of mononuclear cells in the interphase.
      5. Aspirate the ring of mononuclear cells from the interphase using a pipet. Keep the volume as small as possible.
      6. Wash the mononuclear cells with PBS/0.1% HSA or BSA and centrifuge at 360 x g for 10 minutes.
      7. Wash the mononuclear cells with PBS/0.1% HSA or BSA and centrifuge at 200 x g for 10 minutes X 2
      8. The mononuclear cell preparation is ready.
      Helpful?
  2. What percentage of lymphocytes/monocytes, etc. would be expected if they use it on fresh human blood?
    1 answer
    1. When utilizing the Lymphocyte Separation Medium 1077 (cat. #C-44010) on fresh human whole blood, the expected percentage of lymphocytes/monocytes typical for this sample is usually in the range of 70-90% of the enriched PBMCs.