GE17-1440-02
Ficoll® Paque Plus
Cytiva 17-1440-02, pack of 6 × 100 mL
Synonym(e):
Medium für Ficoll-Dichtegradient, Zellkulturmedium
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pack of 6 × 100 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-1440-02
Farbe
Colorless to slightly yellow
pH-Bereich
5.5-7.5
Allgemeine Beschreibung
Ficoll-Paque PLUS ist ein gebrauchsfertiges, steriles Medium zur Hochausbeute-Isolierung von Lymphozyten aus peripherem Blut unter Anwendung einer einfachen und schnellen Zentrifugationsmethode. Es erhält die Viabilität und repräsentative Verteilung von B- und T-Lymphozyten.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Gebrauchsfertiges, steriles Medium zur Hochausbeute-Isolierung humaner Lymphozyten aus peripherem Blut.
- Erhält die Viabilität und repräsentative Verteilung von B- und T-Lymphozyten.
- Geringer Endotoxin-Gehalt (< 0,12 EU/ml).
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The effects of the mononuclear cell separation method described by Bøyum procedure are noted below, since research situations may arise in which they are significant.
Protokolle
Ficoll®-400 ist ein hochverzweigtes Polymer, das durch Copolymerisation von Saccharose und Epichlorhydrin gebildet wird. Ficoll® 400 ist vollständig nicht-ionisch. Aufgrund der großen Anzahl an Hydroxylgruppen ist Ficoll® 400 sehr hydrophil und extrem wasserlöslich.
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.