Merck
A2055
ACCUSPIN Röhrchen, steril, 50 ml Fassungsvolumen
radiation sterilized tube fitted with a high density polyethylene barrier
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
sterile; irradiated
form
tubes
application(s)
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
ACCUSPIN-Röhrchen sind durch Bestrahlung sterilisierte Polypropylenröhrchen mit einer Barriere aus Polyethylen hoher Dichte. Jedes Röhrchen kann 15 ml Dichtegradient aufnehmen.
Application
ACCUSPIN-Röhrchen, steril, 50 ml Kapazität, sind bestimmt für die Verwendung mit dem Dichtegradienten-Trennmedium Histopaque™-1077:
  • Zur Isolierung von Lymphozyten und anderen mononukleären Zellen.
  • Zur Isolierung von Endothel–Vorläuferzellen aus Nabelschnurblut.
  • Zur Isolierung der mononukleären Zellschicht aus Knochenmarkproben.
  • Geeignet für die Aufreinigung von humanem Knochenmarkaspirat zur Untersuchung des therapeutischen Nutzens von BET-Inhibitoren bei akuter myeloischer Leukämie.
Biochem/physiol Actions
Nach Zugabe von Histopaque-1077 in dasACCUSPIN-Röhrchen wird das Histopaque-1077 durch kurzeZentrifugation unter die Fritte gebracht. Die Blutprobe kannin die obere Kammer des Röhrchens zugegeben werden, ohne dass die Gefahr einerVermischung mit dem Histopaque-1077 in der unteren Kammerunter der Fritte besteht. Beim anschließenden Zentrifugieren sinkt das Vollblutdurch die Fritte und kommt mit demHistopaque-1077 in Kontakt. Die Elemente mit höherer Dichteverdrängen ein Volumen von Histopaque-1077 oberhalb der Fritte,wodurch eine klare Trennung der Blutbestandteile erreicht wird. DieErythrozyten aggregieren und Granulozyten werdenleicht hypertonisch, wodurch sich ihre Sedimentationsrate erhöht,was zu einer Pelletierung am Boden des ACCUSPIN-Röhrchens führt. Lymphozyten und andere mononukleäre Zellen, z. B.Monozyten, verbleiben an der Plasma/Histopaque-1077-Grenzfläche. Dieses dichte Band aus mononukleären Zellen kanndurch Abgießen des Inhalts der oberen Kammeroder mithilfe einer Pipette gesammelt werden. Eine Kontamination mit Erythrozytenwird durch die Barriere zwischen denKammern vermieden.
Preparation Note
10 Röhrchen pro Packung
Legal Information
Accuspin is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)