Merck
Z290416
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® Vakuumfiltrationsbaugruppe
for 47 mm filters with glass support, NS 40/35 joints, 4 L flask (included)
Synonym(e):
Filtration Assembly, Vacuum Filtration Setup
Größe auswählen
1 EA
€ 868,00
€ 868,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 868,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
€ 868,00
Check Cart for Availability
Trichtervolumen
1000 mL
Allgemeine Beschreibung
Filtrierstände zur Vakuumfiltration, für HPLC Lösemittel, Suspensionsanalyse, Bakteriologie, Radiochemie, allgemeine Gravimetrie. Die Membran wird mittels der Klammer sicher in Position gehalten. Filtrierstand besteht aus: Trichter-Oberteil, Membranträger (Fritte), Halteklammer, Gummidichtungen und Saugflasche, sofern angegeben.
Gleiches Modell wie Z29,043-2 aber mit NS 40/35 Anschluß statt Gummistopfen.
Rechtliche Hinweise
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)