Fortfahren mit
Z290637
Vakuumfiltrationssystemkolben
collection flask, capacity 4000 mL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 348,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Capacity:
4000 mL
Material:
borosilicate glass , glass housing
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
Packaging:
pack of 1, pkg of 1 ea
€ 348,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass , glass housing
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1, pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
bottle capacity
4000 mL
capacity
4000 mL
funnel capacity
4000 mL
fitting
connector for 40/35 joint
General description
Flask does not have side arm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z290610Z290459Z290483
description
collection flask, capacity 4000 mL
description
collection flask, capacity 1000 mL
description
side-arm flask, capacity 1000 mL
description
side-arm flask, capacity 125 mL
capacity
4000 mL
capacity
1000 mL
capacity
1000 mL
capacity
125 mL
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
material
glass housing, borosilicate glass
material
borosilicate glass , glass housing
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass , glass housing
packaging
pack of 1, pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea, pack of 1
packaging
pkg of 1 ea, pack of 1
packaging
pack of 1, pkg of 1 ea
funnel capacity
4000 mL
funnel capacity
-
funnel capacity
-
funnel capacity
-
fitting
connector for 40/35 joint
fitting
connector for 40/35 joint
fitting
connector for stopper
fitting
connector for stopper
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vakuumfiltrationssystemkolben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)