Fortfahren mit
Z290769
Vacuum filtration assembly funnel stems
stainless steel membrane (support), membrane diam. 47 mm, connector for stopper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 408,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
€ 408,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass housing, stainless steel membrane (support)
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
cell culture: suitable
membrane diam.
47 mm
fitting
connector for stopper
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z290653Z290688Z290726
description
stainless steel membrane (support), membrane diam. 47 mm, connector for stopper
description
glass membrane (support), membrane diam. 90 mm, connector for 40/35 joint (fritted glass support with side arm)
description
glass membrane (support), membrane diam. 47 mm, connector for stopper
description
glass membrane (support), membrane diam. 25 mm, connector for stopper
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
material
glass housing, stainless steel membrane (support)
material
glass membrane (support), glass housing
material
glass housing, glass membrane (support)
material
glass membrane (support), glass housing
fitting
connector for stopper
fitting
connector for 40/35 joint (fritted glass support with side arm)
fitting
connector for stopper
fitting
connector for stopper
membrane diam.
47 mm
membrane diam.
90 mm
membrane diam.
47 mm
membrane diam.
25 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)