Fortfahren mit
Z290793
Nylon membrane filter discs .45 μm pore size
pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, pack of 100
Synonym(e):
Nylon membrane filters
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Pore size:
0.45 μm
Material:
Nylon membrane
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 100
Produktname
Nylon-Filtermembranen, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, pack of 100
material
Nylon membrane
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
packaging
pack of 100
diam.
47 mm
thickness
60-125 μm
pore size
0.45 μm
General description
Nylonfilter sind von Natur aus hydrophil, bei der Herstellung sind keine Benetzungsmittel erforderlich. Mit einem extrahierbaren Gehalt von <0,0015 mg/cm2, sind sie ideal für HPLC-Lösungsmittel und die Probenaufbereitung. Aufgrund der vielen unspezifischen Bindungen, sind sie für Proteinlösungen nicht zu empfehlen. Kompatibel mit wässrigen und den meisten organischen Lösungsmitteln. Autoklavierbar; verträgt Temperaturen bis zu 180 °C.
Application
Nylon filter membranes have been used infiltering solvents during the determination of phenolic compounds byhigh-performance liquid chromatography (HPLC).
Features and Benefits
  • Compatible with aqueous and most organic solvents
  • Autoclave friendly
  • It can withstand temperatures up to 180°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nylon-Filtermembranen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)