Direkt zum Inhalt
Z290645
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 1000 mL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
Packaging:
pkg of 1 ea
Material:
glass housing
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass housing
feature
graduation
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
cell culture: suitable
funnel capacity
1000 mL
membrane diam.
90 mm
neck diam.
90 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)