Fortfahren mit
Z290491
Sigma-Aldrich® Vakuumfiltrationsbaugruppe
for 47 mm filters with stainless steel screen, #8 stopper, 1 L flask (included)
Synonym(e):
Filtration assembly, Filtration setup, Vacuum filter system
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 466,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
€ 466,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass housing, stainless steel membrane
feature
cap plug seal, graduation
packaging
pkg of 1 ea
bottle capacity
1 L
funnel capacity
300 mL
neck diam.
41 mm
General description
Filtrierstände zur Vakuumfiltration, für HPLC Lösemittel, Suspensionsanalyse, Bakteriologie, Radiochemie, allgemeine Gravimetrie. Die Membran wird mittels der Klammer sicher in Position gehalten. Filtrierstand besteht aus: Trichter-Oberteil, Membranträger (Fritte), Halteklammer, Gummidichtungen und Saugflasche, sofern angegeben.
Gleiches Modell wie Z 29,043-2, aber mit Edelstahlfritte
Legal Information
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z290424Z290432Z290408
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
material
glass housing, stainless steel membrane
material
glass housing, glass membrane
material
glass housing, glass membrane
material
glass housing, glass membrane
feature
cap plug seal, graduation
feature
graduation
feature
cap plug seal, graduation
feature
graduation
funnel capacity
300 mL
funnel capacity
1 L
funnel capacity
300 mL
funnel capacity
300 mL
neck diam.
41 mm
neck diam.
-
neck diam.
41 mm
neck diam.
-
bottle capacity
1 L
bottle capacity
4 L
bottle capacity
1 L
bottle capacity
1 L
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hi, I am looking for a product to filter viscous liquid. May i check the what is the mesh size for the screen in the statement "for 47 mm filters with stainless steel screen, #8 stopper, 1 L flask (included)",
    1 answer
    1. The stainless steel screen included in this filter assembly has a mesh size of 120 uM.