Merck
Z290440
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® Vakuumfiltrationsbaugruppe
for 47 mm filters with glass support, #8 stopper, same as Z290432 but without filtration flask
Synonym(e):
Filtration Assembly, Vacuum Filtration Setup
Größe auswählen
1 EA
€ 301,00
€ 301,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 301,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
€ 301,00
Check Cart for Availability
Materialien
glass housing
glass membrane
Leistungsmerkmale
graduation
Verpackung
pkg of 1 ea
Halsdurchm.
41 mm
Allgemeine Beschreibung
Filtrierstände zur Vakuumfiltration, für HPLC Lösemittel, Suspensionsanalyse, Bakteriologie, Radiochemie, allgemeine Gravimetrie. Die Membran wird mittels der Klammer sicher in Position gehalten. Filtrierstand besteht aus: Trichter-Oberteil, Membranträger (Fritte), Halteklammer, Gummidichtungen und Saugflasche, sofern angegeben.
Gleiches Modell wie Z 29,043-2, aber ohne Filterkolben
Rechtliche Hinweise
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)