Merck
Z290475
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® Vakuumfiltrationsbaugruppe
for 25 mm filters with glass support, #5 stopper, same as Z290467 but without filtration flask
Größe auswählen
1 EA
€ 295,00
€ 295,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 295,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
€ 295,00
Check Cart for Availability
Materialien
glass housing
glass membrane
Leistungsmerkmale
cap plug seal
graduation
Verpackung
pkg of 1 ea
Trichterkapazität
15 mL
Halsdurchm.
27 mm
Allgemeine Beschreibung
Filtrierstände zur Vakuumfiltration, für HPLC Lösemittel, Suspensionsanalyse, Bakteriologie, Radiochemie, allgemeine Gravimetrie. Die Membran wird mittels der Klammer sicher in Position gehalten. Filtrierstand besteht aus: Trichter-Oberteil, Membranträger (Fritte), Halteklammer, Gummidichtungen und Saugflasche, sofern angegeben.
Gleiches Modell wie Z 29,046-7, aber ohne Filterkolben
Rechtliche Hinweise
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ersatzteil
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)