Fortfahren mit
Z290408
Sigma-Aldrich® Vakuumfiltrationsbaugruppe
for 47 mm filters with glass support, NS 40/35 joints, 1 L flask (included)
Synonym(e):
Filtration Assembly, Vacuum Filtration System
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 611,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
€ 611,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass housing, glass membrane
joint
joint ST/NS40/35
feature
graduation
packaging
pkg of 1 ea
bottle capacity
1 L
funnel capacity
300 mL
General description
Filtrierstände zur Vakuumfiltration, für HPLC Lösemittel, Suspensionsanalyse, Bakteriologie, Radiochemie, allgemeine Gravimetrie. Die Membran wird mittels der Klammer sicher in Position gehalten. Filtrierstand besteht aus: Trichter-Oberteil, Membranträger (Fritte), Halteklammer, Gummidichtungen und Saugflasche, sofern angegeben.
Gleiches Modell wie Z 29,043-2, aber mit NS 40/35 Anschluß statt Gummistopfen.
Legal Information
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z290467Z290424Z290475
description
for 47 mm filters with glass support, NS 40/35 joints, 1 L flask (included)
description
for 25 mm filters with glass support, #5 stopper, 125 mL flask (included)
description
for 90 mm filters with glass support, NS 40/35 joints, 4 L flask (included)
description
for 25 mm filters with glass support, #5 stopper, same as Z290467 but without filtration flask
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
funnel capacity
300 mL
funnel capacity
15 mL
funnel capacity
1 L
funnel capacity
15 mL
feature
graduation
feature
graduation, cap plug seal
feature
graduation
feature
graduation, cap plug seal
joint
joint ST/NS40/35
joint
-
joint
joint ST/NS40/35
joint
-
bottle capacity
1 L
bottle capacity
125 mL
bottle capacity
4 L
bottle capacity
-
material
glass housing, glass membrane
material
glass membrane, glass housing
material
glass housing, glass membrane
material
glass housing, glass membrane
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)