Fortfahren mit
Z290750
Vacuum filtration assembly funnel stems
no membrane support, membrane diam. 47 mm, connector for stopper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
material
glass housing
feature
no membrane support
packaging
pkg of 1 ea
membrane diam.
47 mm
fitting
connector for stopper
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)